Cyanocobalamina USP
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIV6236-1G BIV6236-250MG BIV6236-5G
APOSBIV6236-1GEA 65.4 EUR
APOSBIV6236-1G APOSBIV6236-250MG APOSBIV6236-5G
Cyanocobalamina USP
Cyanocobalamina
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9