Wortmannin (de Penicillium funiculosum)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl acetate
BIW4201-5MG
APOSBIW4201-5MGEA 248 EUR
APOSBIW4201-5MG
Wortmannin (de Penicillium funiculosum)
Wortmannin
Specific inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K).
Formula: C₂₃H₂₄O₈
MW: 428,44 g/mol
Pto. de fusión: 234…240 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133927
Núm. CAS: 19545-26-7
UN: 3462
ADR: 6.1,I