Withaferin A
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Epoxy-4,27-dihydroxy-1-oxowitha-2,24-dienolide
BIW4202-10MG BIW4202-5MG
APOSBIW4202-10MGEA 435 EUR
APOSBIW4202-10MG APOSBIW4202-5MG
Withaferin A
Withaferin A
Possible carcinogen.
Formula: C₂₈H₃₈O₆
MW: 470,6 g/mol
Pto. de fusión: 252…253 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 5119-48-2