Xanten-9-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 9H-Xanten-9-ol
BIX1001-25G
APOSBIX1001-25GEA 116 EUR
APOSBIX1001-25G
Xanten-9-ol
Xanten-9-ol
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005057
Núm. CAS: 90-46-0