3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIX1002-100G BIX1002-25G
APOSBIX1002-100GEA 0 EUR
APOSBIX1002-100G APOSBIX1002-25G
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona
3,7-Dihidro-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₅H₄N₄O₂
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078453
Núm. CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR