trans-Zeatin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
BIZ0917-100MG BIZ0917-250MG BIZ0917-50MG
APOSBIZ0917-100MGEA 132 EUR
APOSBIZ0917-100MG APOSBIZ0917-250MG APOSBIZ0917-50MG
trans-Zeatin
trans-Zeatin
Cytokinin growth regulator.
Formula: C₁₀H₁₃N₅O
MW: 219,25 g/mol
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00213654
Núm. CAS: 1637-39-4