Zeatin riboside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-Zeatinriboside, trans-Zeatin-riboside
BIZ0937-100MG
APOSBIZ0937-100MGEA 154 EUR
APOSBIZ0937-100MG
Zeatin riboside
Zeatin riboside
Used for plant regulation from tomato, Brassica nigra and vigna sublobata protoplasts.
Formula: C₁₅H₂₁N₅O₅
MW: 351,363 g/mol
Pto. de fusión: 176…180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036809
Núm. CAS: 6025-53-2