Cloruro de hexaamincobalto (III)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 125 EUR
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1