Potasio tetracloroplatinato (II) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloroplatinato de dipotasio
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 72.5 EUR
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Potasio tetracloroplatinato (II) 95%
Potasio tetracloroplatinato (II)
Formula: Cl₄K₂Pt
MW: 415,09 g/mol
Densidad: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011378
Núm. CAS: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III