Cinc 98%, polvo max. 10 μm
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1013-100G IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA 21.9 EUR
APOSIN1013-100G APOSIN1013-500G
Cinc 98%, polvo max. 10 μm
Cinc
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formula: Zn
MW: 65.39 g/mol
Pto. Ebullición: 907 °C
Pto. de fusión: 420 °C
Densidad: 7.133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011291
Núm. CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 12,10255