Fluoruro de aluminio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1015-10G IN1015-25G
APOSIN1015-10GEA 0 EUR
APOSIN1015-10G APOSIN1015-25G
Fluoruro de aluminio, anhidro 99,9%
Fluoruro de aluminio
Formula: AlF₃
Pto. de fusión: 1291 °C (subl.)
Densidad: 3,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003426
Núm. CAS: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1