Magnesio cloruro, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesio cloruro, anhidro 99%
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Pto. de fusión: 714 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6