Nitrato de aluminio hidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 255 EUR
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Nitrato de aluminio hidrato 99,9%
Nitrato de aluminio hidrato
Formula: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Pto. de fusión: 73.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003419
Núm. CAS: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III