Nitrato de aluminio hidrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 183 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Nitrato de aluminio hidrato 99.999%
Nitrato de aluminio hidrato
Formula: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C
Pto. de fusión: 73.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003419
Núm. CAS: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III