Nitruro de aluminio 99,9%, en polvo ~325 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Aluminum nitride
IN1030-50G
APOSIN1030-50GEA 0 EUR
APOSIN1030-50G
Nitruro de aluminio 99,9%, en polvo ~325 mesh
Aluminium nitride
Formula: AlN
MW: 40,99 g/mol
Pto. de fusión: >2200 °C
Densidad: 3,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003429
Núm. CAS: 24304-00-5