Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1042-2.5KG IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA 0 EUR
APOSIN1042-2.5KG APOSIN1042-500G
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato ACS
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Pto. de fusión: 92 °C
Densidad: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149143
Núm. CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3