Amonio dihidrogenofosfato 99.995%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 270 EUR
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Amonio dihidrogenofosfato 99.995%
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5