Amonio heptamolibdato tetrahidrato ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
APOSIN1075-1KGEA 256 EUR
APOSIN1075-1KG APOSIN1075-250G
Amonio heptamolibdato tetrahidrato ACS
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Densidad: 2,498 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9