Amonio sulfato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
IN1084-250G
APOSIN1084-250GEA 532 EUR
APOSIN1084-250G
Amonio sulfato 99.999%
Ammonium sulphate
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Pto. de fusión: 235 °C (desc.)
Densidad: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2