Ammonium tetrathiomolybdate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1087-10G IN1087-50G IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA 0 EUR
APOSIN1087-10G APOSIN1087-50G APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Formula: H₁₀MoN₂S₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136013
Núm. CAS: 15060-55-6