Antimonio (III) cloruro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de antimonio
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 304 EUR
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Antimonio (III) cloruro 99,9%
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C
Pto. de fusión: 73.4 °C
Densidad: 3.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011212
Núm. CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00713