Etanolato de antimonio(III) 99.99+%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 915 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Etanolato de antimonio(III) 99.99+%
Etanolato de antimonio(III)
Formula: C₆H₁₅O₃Sb
Pto. Ebullición: 95 °C/11mmHg
Densidad: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015123
Núm. CAS: 10433-06-4