Antimonio (III) óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
IN1126-250G
IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA
574
EUR
APOSIN1126-250G
APOSIN1126-1000G
Antimonio (III) óxido 99,9%
Antimonio (III) óxido
Formula:
O₃Sb₂ Pto. Ebullición: 1550 °C (subl.) Pto. de fusión: 656 °C Densidad: 5,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011214 Núm. CAS: 1309-64-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III |