Bario hidróxido octahidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 161 EUR
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Bario hidróxido octahidrato 99.99%
Hidróxido de bario octahidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149152
Núm. CAS: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8,II