Bario nitrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 364 EUR
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Bario nitrato 99.999%
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Pto. de fusión: 592 °C (desc.)
Densidad: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003442
Núm. CAS: 10022-31-8
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 13,00986