Sulfuro de bario 75%, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 139 EUR
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Sulfuro de bario 75%, grado técnico
Sulfuro de bario
Formula: BaS
Pto. de fusión: 1200 °C
Densidad: 4,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014192
Núm. CAS: 21109-95-5