Trióxido de bario y titanio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Titanato de bario
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 215 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Trióxido de bario y titanio 99,9%
Trióxido de bario y titanio
Formula: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Pto. de fusión: 1620 °C
Densidad: 6.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
Índice Merck: 12,01029