Barium wolframate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Barium(II) tungstate(VI)
IN1228-100G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 493 EUR
APOSIN1228-100G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formula: BaO₄W
Densidad: 5,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7787-42-0