Bismuto (III) cloruro 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tricloruro de bismuto
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 683 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Bismuto (III) cloruro 99.999%
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Pto. Ebullición: 430 °C
Pto. de fusión: 230…232 °C
Densidad: 4,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003461
Núm. CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2