Bismuto (III) fluoruro, anhidro 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 770 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuto (III) fluoruro, anhidro 99.99%
Bismuto (III) fluoruro
Formula: BiF₃
MW: 265.98 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 727 °C
Densidad: 8.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010893
Núm. CAS: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,01305