Bismuto (III) óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 190 EUR
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Bismuto (III) óxido 99,9%
Bismuto (III) óxido
Formula: BiO₃
Pto. Ebullición: 1890 °C
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3