Bismuto (III) óxido 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de dibismuto
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 161 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismuto (III) óxido 99.999%
Bismuto (III) óxido
Formula: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Pto. Ebullición: 1890 °C
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003462
Núm. CAS: 1304-76-3
Índice Merck: 13,01273