Boron phosphate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
IN1296-100G
IN1296-500G
APOSIN1296-100GEA
319
EUR
APOSIN1296-100G
APOSIN1296-500G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Formula:
BO₄P Pto. de fusión: >1400 °C Densidad: 2,81 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011318 Núm. CAS: 13308-51-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...