Bromuro de calcio, anhidro 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 109 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Bromuro de calcio, anhidro 99,5%
Bromuro de calcio
Formula: Br₂Ca
Pto. Ebullición: 806…812 °C
Pto. de fusión: 730 °C (desc.)
Densidad: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010902
Núm. CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6