Calcio cloruro 77%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calcio cloruro 77%
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1670 °C
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 2.15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 14,01659