Calcio nitrato hidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1390-25G IN1390-5G
APOSIN1390-25GEA 72.5 EUR
APOSIN1390-25G APOSIN1390-5G
Calcio nitrato hidrato 99.99%
Nitrato de calcio hidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·H₂O
Pto. Ebullición: 132 °C
Pto. de fusión: 39,7 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 35054-52-5
UN: 1454
ADR: 5.1,III