Wolframato de calcio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 284 EUR
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Wolframato de calcio 99,9%
Wolframato de calcio
Formula: CaO₄W
MW: 287,92 g/mol
Pto. de fusión: 1620 °C
Densidad: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010913
Núm. CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4