Trinitrato de cerio hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cerio (III) nitrato hexahidrato, Nitrato de cerio (III) hexahidrato
IN1423-100G
APOSIN1423-100GEA 154 EUR
APOSIN1423-100G
Trinitrato de cerio hexahidrato 99,9%
Trinitrato de cerio hexahidrato
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
MW: 434,22 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149631
Núm. CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III