Cerio (IV) sulfato tetrahidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Disulfato de cerio tetrahidrato
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 154 EUR
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Cerio (IV) sulfato tetrahidrato 99%
Cerio (IV) sulfato tetrahidrato
Formula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Densidad: 3,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149427
Núm. CAS: 10294-42-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8,III