Cesio carbonato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 92.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Cesio carbonato 99%
Carbonato de cesio
Formula: Cs₂CO₃
MW: 325.82 g/mol
Pto. de fusión: 610 °C (desc.)
Densidad: 4.072 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010957
Núm. CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Índice Merck: 13,02020