Hidróxido de cesio 50% en solución acuosa 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 270 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Hidróxido de cesio 50% en solución acuosa 99,9%
Hidróxido de cesio
Formula: CsOH
MW: 149.91 g/mol
Pto. de fusión: 338,85
Densidad: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010964
Núm. CAS: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8 II