Cromo (III) nitrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 473 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Cromo (III) nitrato 99,9%
Cromo (III) nitrato
Formula: CrN₃O₉
MW: 238.01 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1.8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,02282