Cobalto 99.9+%, piezas
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1483-100G IN1483-500G
APOSIN1483-100GEA 94.5 EUR
APOSIN1483-100G APOSIN1483-500G
Cobalto 99.9+%, piezas
Cobalto
Formula: Co
Pto. Ebullición: 2900 °C
Pto. de fusión: 1495 °C
Densidad: 8,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010935
Núm. CAS: 7440-48-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III