Cobre (II) acetato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diacetato de cobre
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 21.9 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Cobre (II) acetato 96%
Cobre (II) acetato
Formula: CuCH₃CO₂
MW: 181.64 g/mol
Pto. Ebullición: 240
Pto. de fusión: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008690
Núm. CAS: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 12,02690