Cobre (I) cloruro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cuprous chloride, Copper chloride
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 46.4 EUR
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Cobre (I) cloruro 99%
Copper (I) chloride
Formula: ClCu
MW: 99 g/mol
Pto. Ebullición: 1490 °C
Pto. de fusión: 430 °C
Densidad: 4,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010971
Núm. CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III