Cobre (II) cloruro dihidrato ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre dihidrato
IN1543-100G IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1543-100G APOSIN1543-500G
Cobre (II) cloruro dihidrato ACS
Cobre (II) cloruro dihidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2.54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149674
Núm. CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02660