Cobre (II) cloruro, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de cobre
IN1546-1KG
APOSIN1546-1KGEA 400 EUR
APOSIN1546-1KG
Cobre (II) cloruro, anhidro 99,9%
Cobre (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Pto. de fusión: 620 °C
Densidad: 3,386 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010972
Núm. CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III