Cobre (I) yoduro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de cobre
IN1559-100G IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1559-100G APOSIN1559-500G
Cobre (I) yoduro 98%
Cobre (I) yoduro
Formula: CuI
Pto. Ebullición: 1290 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010978
Núm. CAS: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III