Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 0 EUR
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato 99.999%
Cobre (II) nitrato 2,5-hidrato
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Pto. de fusión: 255 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00211298
Núm. CAS: 19004-19-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II