Cobre (II) óxido 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 406 EUR
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Cobre (II) óxido 99.99%
Cobre (II) óxido
Formula: CuO
Pto. de fusión: 1362 °C
Densidad: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010979
Núm. CAS: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III